(±)-2-Aminobuttersäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
L06035.14 L06035.22
L06035.14EA 42.4 EUR
L06035.14 L06035.22
(±)-2-Aminobuttersäure 99%
(±)-2-Aminobuttersäure
Purity: 99% CAS No.: 2835-81-6 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: ca 291° dec. Beilstein Reference: 635889 Merck Reference: 14,428 MDL No.: MFCD00008093
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 291 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008093
CAS-Nummer: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Merck Index: 14,428