(±)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
162663-100G 162663-25G
SIAL162663-100GEA 131 EUR
SIAL162663-100G SIAL162663-25G
(±)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
MDL: MFCD00008093
CAS-Nummer: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5