(R)-(-)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
116122-1G 116122-5G
SIAL116122-1GEA 27 EUR
SIAL116122-1G SIAL116122-5G
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
MDL: MFCD00064414
CAS-Nummer: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4