(R)-(-)-2-Aminobuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
L14096.03
L14096.06
L14096.03EA
40
EUR
L14096.03
L14096.06
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure ≥98%
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure
Purity: 98+%
CAS No.: 2623-91-8
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103,12 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064414 CAS-Nummer: 2623-91-8 EINECS: 220-084-4 |