(S)-(+)-2-Aminobuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
L13984.03
L13984.06
L13984.14
L13984.03EA
50.5
EUR
L13984.03
L13984.06
L13984.14
(S)-(+)-2-Aminobuttersäure ≥98%
(S)-(+)-2-Aminobuttersäure
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-24-6
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103,12 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064415 CAS-Nummer: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 Merck Index: 14,428 |