3,5-Dimethoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22283.09 B22283.18
B22283.09EA 69.1 EUR
B22283.09 B22283.18
3,5-Dimethoxyphenol ≥98%
3,5-Dimethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 500-99-2 Molecular Formula: C8H10O3 Formula Weight: 154.16 Flash Point: 78°(173°F) Melting Point: 45-47° Boiling Point: 172-175°/17mm Beilstein Reference: 1239156 MDL No.: MFCD00008388
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154.17 g/mol
Siedepunkt: 172…175 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: 78 °C (173 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008388
CAS-Nummer: 500-99-2
EINECS: 207-917-7