2-Isopropylphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Isopropylphenylisocyanate
L10618.03 L10618.06 L10618.14
L10618.03EA 26.2 EUR
L10618.03 L10618.06 L10618.14
2-Isopropylphenylisocyanat ≥97%
2-Isopropylphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 56309-56-9 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 66-67°/5mm Beilstein Reference: 3588928 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013850
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Siedepunkt: 66…67 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,019
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
MDL: MFCD00013850
CAS-Nummer: 56309-56-9
EINECS: 260-105-4
ADR: 6.1,II