L-Threonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8441-100G T8441-1KG T8441-25G
SIALT8441-100GEA 568 EUR
SIALT8441-100G SIALT8441-1KG SIALT8441-25G
L-Threonin, Sigma-Aldrich®
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1