L-allo-Threonin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-allo-Thr-OH, L(+)-allo-Threonine, Allo-Thr-OH
198541000 198542500
ACRO198541000EA 48.9 EUR
ACRO198541000 ACRO198542500
L-allo-Threonin 99%
L-allo-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Schmelzpunkt: 256 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064268
CAS-Nummer: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %