1,2,3,4-Tetrahydrochinolin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22750.22 B22750.36 B22750.C4 B22750.PG B22750.A1
B22750.22EA 45 EUR
B22750.22 B22750.36 B22750.C4 B22750.PG B22750.A1
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin ≥99%
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
Purity: 99% CAS No.: 635-46-1 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5950 Melting Point: ca 14° Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 116149 MDL No.: MFCD00006693
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 248…250 °C
Schmelzpunkt: ∼ 14 °C
Dichte: 1,059
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006693
CAS-Nummer: 635-46-1
EINECS: 211-237-6