1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T15504-100G T15504-500G T15504-5G
SIALT15504-100GEA 62.6 EUR
SIALT15504-100G SIALT15504-500G SIALT15504-5G
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
MDL: MFCD00006693
CAS-Nummer: 635-46-1
EINECS: 211-237-6