6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methylquinoline
A15245.09
A15245.18
A15245.09EA
146
EUR
A15245.09
A15245.18
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin ≥98%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Purity: 98%
CAS No.: 91-61-2
Molecular Formula: C10H13N
Formula Weight: 147.22
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 262-263°/712mm
MDL No.: MFCD00023887
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,22 g/mol Siedepunkt: 262…263 °C (712 mmHg) Schmelzpunkt: 33…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023887 CAS-Nummer: 91-61-2 EINECS: 202-083-0 |