Isobutyrylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
160660010
160660100
160662500
ACRO160660010EA
152
EUR
ACRO160660010
ACRO160660100
ACRO160662500
Isobutyrylchlorid 98%
Isobutyrylchlorid
Formel:
C₄H₇ClO Molecular Weight: 106.55 g/mol Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 1.017 g/cm³ Flammpunkt: 1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000717 CAS-Nummer: 79-30-1 EINECS: 201-194-1 UN: 2395 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |