Isobutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139122-5G
139122-100G
139122-500G
SIAL139122-5GEA
39
EUR
SIAL139122-5G
SIAL139122-100G
SIAL139122-500G
Isobutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
Isobutyrylchlorid
Formel:
C₄H₇ClO Molecular Weight: 106.55 g/mol |
MDL:
MFCD00000717 CAS-Nummer: 79-30-1 EINECS: 201-194-1 UN: 2395 ADR: 3 II |