Methylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
148008-100ML 148008-500ML
SIAL148008-100MLEA 52.2 EUR
SIAL148008-100ML SIAL148008-500ML
Methylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Methylisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
MDL: MFCD00008914
CAS-Nummer: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 1237
ADR: 3,II