Methylisobutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14070.AE A14070.AP
A14070.AEEA 34.8 EUR
A14070.AE A14070.AP
Methylisobutyrat ≥98%
Methylisobutyrat
Purity: 98% CAS No.: 547-63-7 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.3840 Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 90-92° Beilstein Reference: 1740720 Merck Reference: 14,6088 UN No.: 1237 MDL No.: MFCD00008914
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,891
Flammpunkt: 3 °C (37 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008914
CAS-Nummer: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6088