Methylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W269409-1KG-K W269409-9KG-K
SIALW269409-1KG-KEA 99 EUR
SIALW269409-1KG-K SIALW269409-9KG-K
Methylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Methylisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
MDL: MFCD00008914
CAS-Nummer: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 1237
ADR: 3,II