Methylisobutyrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
164601000 164605000
ACRO164601000EA 44.3 EUR
ACRO164601000 ACRO164605000
Methylisobutyrat 99%
Methylisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102.13 g/mol
Schmelzpunkt: 85…84 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008914
CAS-Nummer: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 3272
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.886 to 0.892 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g