2-Chlor-6-fluor-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoic acid
005646-5G 005646-10G
FLUO005646-5GEA 224 EUR
FLUO005646-5G FLUO005646-10G
2-Chlor-6-fluor-m-toluylsäure
2-Chlor-6-fluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188,59 g/mol
MDL: MFCD01631359
CAS-Nummer: 32890-89-4