6-Chlor-2-fluor-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
005647-5G 005647-10G
FLUO005647-5GEA 219 EUR
FLUO005647-5G FLUO005647-10G
6-Chlor-2-fluor-m-toluylsäure
6-Chlor-2-fluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188,59 g/mol
MDL: MFCD01631369
CAS-Nummer: 32890-90-7