6-Chlor-2-fluor-m-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
005659-5G
005659-1G
FLUO005659-5GEA
272
EUR
FLUO005659-5G
FLUO005659-1G
6-Chlor-2-fluor-m-kresol
6-Chlor-2-fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160,58 g/mol |
MDL:
MFCD01631376 CAS-Nummer: 261762-91-8 UN: 3261 ADR: 8,III |