2-Chlor-6-fluor-m-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 2-Choro-6-fluoro-3-methylphenol
005658-5G
005658-1G
FLUO005658-5GEA
0
EUR
FLUO005658-5G
FLUO005658-1G
2-Chlor-6-fluor-m-kresol
2-Chlor-6-fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160,58 g/mol |
MDL:
MFCD01631366 CAS-Nummer: 261762-90-7 UN: 3261 ADR: 8,III |