2',5'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4935-5G
CA-4935-1G
COBBCA-4935-5GEA
884
EUR
COBBCA-4935-5G
COBBCA-4935-1G
2',5'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
2',5'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₄ |
MDL:
MFCD11932236 CAS-Nummer: 925909-06-4 |