3',5'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4934-1G
CA-4934-250M
COBBCA-4934-1GEA
303
EUR
COBBCA-4934-1G
COBBCA-4934-250M
3',5'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
3',5'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₄ |
MDL:
MFCD15143527 CAS-Nummer: 1215205-86-9 |