Erbiumtriacetat Tetrahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Erbium(III) acetate tetrahydrate
40481.14 40481.06 40481.22
40481.14EA 189 EUR
40481.14 40481.06 40481.22
Erbiumtriacetat Tetrahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbiumtriacetat Tetrahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-57-6 Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O Formula Weight: 416.45 (344.39anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.114 MDL No.: MFCD00013034
Formel: C₆H₉ErO₆·4H₂O
Dichte: 2,114
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013034
CAS-Nummer: 15280-57-6
EINECS: 247-067-4