Erbiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Erbium(III) acetate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325570-10G 325570-50G
SIAL325570-10GEA 105 EUR
SIAL325570-10G SIAL325570-50G
Erbiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Erbiumtriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉ErO₆·H₂O
CAS-Nummer: 304675-52-3
EINECS: 247-067-4