Terbiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Terbium(III) acetate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325929-25G 325929-5G
SIAL325929-25GEA 656 EUR
SIAL325929-25G SIAL325929-5G
Terbiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Terbiumtriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉O₆Tb·H₂O
Molecular Weight: 354.07 g/mol
MDL: MFCD00149233
CAS-Nummer: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3