Ytterbiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ytterbium(III) acetate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544973-25G
544973-5G
SIAL544973-25GEA
265
EUR
SIAL544973-25G
SIAL544973-5G
Ytterbiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Ytterbiumtriacetat Hydrat
Formel:
C₆H₉O₆Yb·H₂O Molecular Weight: 368,19 g/mol |
MDL:
MFCD00150127 CAS-Nummer: 15280-58-7 EINECS: 244-137-6 |