Ethyl-4-chlorbutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A11070.22
A11070.36
A11070.22EA
41.6
EUR
A11070.22
A11070.36
Ethyl-4-chlorbutyrat ≥98%
Ethyl-4-chlorbutyrat
Purity: 98%
CAS No.: 3153-36-4
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1098810
MDL No.: MFCD00001004
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 150,6 g/mol Siedepunkt: 185…186 °C Dichte: 1,077 Flammpunkt: 76 °C (169 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001004 CAS-Nummer: 3153-36-4 EINECS: 221-591-3 |