Methyl-4-chlorbutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-chlorobutyrate
L03734.14
L03734.22
L03734.14EA
23.6
EUR
L03734.14
L03734.22
Methyl-4-chlorbutyrat ≥98%
Methyl-4-chlorbutyrat
Purity: 98%
CAS No.: 3153-37-5
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745117
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001003
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molecular Weight: 136.58 g/mol Siedepunkt: 175…176 °C Dichte: 1.125 Flammpunkt: 59 °C (138 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001003 CAS-Nummer: 3153-37-5 EINECS: 221-592-9 UN: 3272 ADR: 3 III |