2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
SPB05517.1
SPB05517.10
MAYBSPB05517.1EA
0
EUR
MAYBSPB05517.1
MAYBSPB05517.10
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₄Br₂F₃NO Molecular Weight: 334.92 g/mol |
MDL:
MFCD00153113 CAS-Nummer: 88149-49-9 |