2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7467-5G OS-7467-25G OS-7467-1G
COBBOS-7467-5GEA 0 EUR
COBBOS-7467-5G COBBOS-7467-25G COBBOS-7467-1G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
MDL: MFCD08458013
CAS-Nummer: 887267-47-2