(±)-Methyl-2-methylbutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl2-methylbutyrate
L08103.14 L08103.22
L08103.14EA 28.6 EUR
L08103.14 L08103.22
(±)-Methyl-2-methylbutyrat ≥98%
(±)-Methyl-2-methylbutyrat
Purity: 98% CAS No.: 868-57-5 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Fruit-like Boiling Point: 114-116° Beilstein Reference: 1720409 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009335
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C
Dichte: 0,885
Flammpunkt: 16 °C (61 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009335
CAS-Nummer: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
UN: 3272
ADR: 3,II