2-Brom-α-methylbenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Bromophenyl)ethanol
393640250 393640010 393640050
ACRO393640250EA 172 EUR
ACRO393640250 ACRO393640010 ACRO393640050
2-Brom-α-methylbenzylalkohol 99%
2-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065001
CAS-Nummer: 5411-56-3
EINECS: 226-491-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %