5-Brombenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2374-1G HC-2374-5G
COBBHC-2374-1GEA 63.4 EUR
COBBHC-2374-1G COBBHC-2374-5G
5-Brombenzothiazol
5-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
Molecular Weight: 214.09 g/mol
MDL: MFCD03001442
CAS-Nummer: 768-11-6