6-Brombenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromobenzo[d]thiazole
HI-1560-5G
HI-1560-1G
COBBHI-1560-5GEA
237
EUR
COBBHI-1560-5G
COBBHI-1560-1G
6-Brombenzothiazol
6-Bromobenzothiazole
Formel:
C₇H₄BrNS Molecular Weight: 214,09 g/mol |
MDL:
MFCD04115372 CAS-Nummer: 53218-26-1 |