4-Brom-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4956-5G
CA-4956-1G
COBBCA-4956-5GEA
0
EUR
COBBCA-4956-5G
COBBCA-4956-1G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O |
MDL:
MFCD09037472 CAS-Nummer: 861928-27-0 |