1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3,6-dioxaheptan, 2-(2-Methoxyethoxy)ethylbromid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumcarbonat
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 53.6 EUR
L05406.06 L05406.14
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
1-Brom-3,6-dioxaheptan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molecular Weight: 183,05 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,347
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000238
CAS-Nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6