2-Amino-4,6-dichlorbenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6974-1G
HC-6974-5G
HC-6974-25G
COBBHC-6974-1GEA
65.8
EUR
COBBHC-6974-1G
COBBHC-6974-5G
COBBHC-6974-25G
2-Amino-4,6-dichlorbenzothiazol
2-Amino-4,6-dichlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂S |
MDL:
MFCD01123002 CAS-Nummer: 16582-59-5 |