2-Amino-4-chlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133434-25G
133434-5G
SIAL133434-25GEA
45
EUR
SIAL133434-25G
SIAL133434-5G
2-Amino-4-chlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₅ClN₂S Molecular Weight: 184,65 g/mol |
MDL:
MFCD00005791 CAS-Nummer: 19952-47-7 EINECS: 243-439-5 |