2-Amino-4-chlorbenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2142-5G
HC-2142-1G
COBBHC-2142-5GEA
48.6
EUR
COBBHC-2142-5G
COBBHC-2142-1G
2-Amino-4-chlorbenzothiazol
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₅ClN₂S Molecular Weight: 184,65 g/mol |
MDL:
MFCD00005791 CAS-Nummer: 19952-47-7 EINECS: 243-439-5 |