1-Acetyl-4-piperidon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Acetyl-4-piperidone
166820250 166821000
ACRO166820250EA 61 EUR
ACRO166820250 ACRO166821000
1-Acetyl-4-piperidon 97%
1-Acetyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₁NO₂
Molecular Weight: 141.17 g/mol
Dichte: 1.14 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006190
CAS-Nummer: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test