Dinatriummalonat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium malonate dibasic monohydrate, Malonic acid disodium salt hydrate
M1875-100G
M1875-25G
M1875-500G
SIALM1875-100GEA
113
EUR
SIALM1875-100G
SIALM1875-25G
SIALM1875-500G
Dinatriummalonat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriummalonat Monohydrat
Formel:
C₃H₂Na₂O₄·1H₂O Molecular Weight: 166,04 g/mol |
MDL:
MFCD00149114 CAS-Nummer: 26522-85-0 EINECS: 205-514-0 |