Dinatriummalonat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium malonate dibasic monohydrate, Malonic acid disodium salt hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M4795-10G M4795-25G
SIALM4795-10GEA 63.1 EUR
SIALM4795-10G SIALM4795-25G
Dinatriummalonat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriummalonat Monohydrat
Formel: C₃H₂Na₂O₄·1H₂O
Molecular Weight: 166,04 g/mol
MDL: MFCD00149114
CAS-Nummer: 26522-85-0
EINECS: 205-514-0