5-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
013016-1G
013016-25G
013016-5G
FLUO013016-1GEA
0
EUR
FLUO013016-1G
FLUO013016-25G
FLUO013016-5G
5-Fluorsalicylaldehyd
5-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,11 g/mol |
MDL:
MFCD01090997 CAS-Nummer: 347-54-6 |