1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
713031-50G 713031-5G
SIAL713031-50GEA 219 EUR
SIAL713031-50G SIAL713031-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Formel: C₆H₁₁IN₂
Molecular Weight: 238.07 g/mol
MDL: MFCD03701101
CAS-Nummer: 35935-34-3