1-Hexyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide
713058-50G 713058-5G
SIAL713058-50GEA 257 EUR
SIAL713058-50G SIAL713058-5G
1-Hexyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Formel: C₁₀H₁₉IN₂
Molecular Weight: 294,18 g/mol
MDL: MFCD12964976
CAS-Nummer: 178631-05-5