Tryptamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
186120100 186120500 186122500
ACRO186120100EA 29.6 EUR
ACRO186120100 ACRO186120500 ACRO186122500
Tryptamin 98%
Tryptamin
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Molecular Weight: 160.22 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Flammpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005661
CAS-Nummer: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Water ≤2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Appearance of solution (1% soln. in MeOH) clear, yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %