Tryptamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
A11116.09 A11116.18 AB117522.0010
A11116.09EA 29.7 EUR
A11116.09 A11116.18 ABCRAB117522.0010
Tryptamin ≥98%
Tryptamin
Purity: 98+% CAS No.: 61-54-1 Molecular Formula: C10H12N2 Formula Weight: 160.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 185°(365°F) Melting Point: 111-116° Boiling Point: 137°/0.15mm Beilstein Reference: 125513 Merck Reference: 14,9796 MDL No.: MFCD00005661
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Molecular Weight: 160.22 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (0.15 mmHg)
Schmelzpunkt: 111…116 °C
Flammpunkt: 185 °C (365 °F)
MDL: MFCD00005661
CAS-Nummer: 61-54-1
EINECS: 200-510-5