6-Methoxytryptamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
187452500 187450010
ACRO187452500EA 184 EUR
ACRO187452500 ACRO187450010
6-Methoxytryptamin 99%
6-Methoxytryptamin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005663
CAS-Nummer: 3610-36-4
EINECS: 222-778-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Appearance of solution (2% soln. in ethanol) practically clear, almost colorless to yellowish
Titration with HClO4 ≥98.5 %